Learn More
A&D Weighing FX/FZ Präzisionswaagen
Artikelnummer. 16611082
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
122 g
220 g
320 g
520 g
1220 g
2200 g
3200 g
5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
16611082 520 g 1 Stück
16601072 122 g 1 Stück
16601082 5 kg 1 Stück
16621072 2200 g 1 Stück
16641072 220 g 1 Stück
16661072 3200 g 1 Stück
16681062 1220 g 1 Stück
16681072 320 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16611082 Lieferant A&D Weighing Lieferanten-Nr. FX500i
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.94 €
    1032.76 € / 1 Stück
    Sparen 158.18 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A&D Weighing Die Präzisionswaagen der FZ/FX-Serie vereinen alle wesentlichen Wägefunktionen in einem kompakten, leichten Gehäuse.
  • Integrierte interne Kalibrierung auf Knopfdruck
  • Stoßdämpferfunktion
  • Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
  • Größe B5 für die Verwendung in engen Bereichen
  • VFD-Display für leicht ablesbare Wägeergebnisse
  • SCF – Statistische Berechnungsfunktion
  • Standardmäßige RS-232C-Schnittstelle
  • Schnelle und kompakter SHS-Sensor, Ansprechzeit nur 1 Sekunde
  • Schnell USB Schnittstelle – Keine Treiberinstallation erforderlich (optional).
  • LAN – Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software (optional)
  • Wägeschale für Tiere (optional)
  • Großer Windschutz (optional)
  • Kleiner Windschutz bei 1 mg-Modellen enthalten
  • Integrierter wiederaufladbares (NiMH) Batteriepaket (optional)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP/GMP/GCP/ISO
Anschlusstyp RS-232 C, Quick USB (Option), LAN-Ethernet (Option)
Fassungsvermögen 520 g
Displaytyp VFD
Lesbarkeit 0,001 g
Material Edelstahl
Modell FX-500i
Stabilisierungszeit 1 Sekunde
Elektrische Anforderungen 11 VA an den Netzadapter (12 V, 1 A)