Learn More
A&D Weighing FX/FZ Präzisionswaagen IP65 Klasse II, geeicht
Beschreibung
- Gemäß Schutzart IP65 wasser-/staubdicht
- Integrierte interne Kalibrierung auf Knopfdruck
- Stoßdämpferfunktion
- Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
- Größe B5 für die Verwendung in engen Bereichen
- VFD-Display für leicht ablesbare Wägeergebnisse
- SCF – Statistische Berechnungsfunktion
- Standardmäßige RS-232C-Schnittstelle
- Schnelle und kompakter SHS-Sensor, Ansprechzeit nur 1 Sekunde
- Schnell USB Schnittstelle – Keine Treiberinstallation erforderlich (optional).
- LAN – Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software (optional)
- Wägeschale für Tiere (optional)
- Großer Windschutz (optional)
- Kleiner Windschutz bei 1 mg-Modellen enthalten
- Integrierter wiederaufladbares (NiMH) Batteriepaket (optional)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | GLP/GMP/GCP/ISO/IP65/OIML |
| Anschlusstyp | RS-232 C, Quick USB (Option), LAN (Option) |
| Fassungsvermögen | 3200 g |
| Displaytyp | VFD |
| Lesbarkeit | 0,01 g |
| Material | Edelstahl |
| Modell | FZ-3000i-WP-EC |
| Stabilisierungszeit | 1 Sekunde |
| Elektrische Anforderungen | 11 VA an den Adapter (12 V, 1 A) |