Learn More
FYCO1 Antibody (OTI9D1), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306439 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306439 100 μL 100 Mikroliter
30306418 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306439
Marke: Novus Biologicals NBP345026100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
FYCO1 Monoclonal antibody specifically detects FYCO1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FYCO1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI9D1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias DKFZp779K1152, FLJ13335, FYVE and coiled-coil domain containing 1, FYVE and coiled-coil domain-containing protein 1, MGC126517, RUFY3, RUN and FYVE domain containing 3, ZFYVE7MGC126519, Zinc finger FYVE domain-containing protein 7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1102-1187 of human FYCO1 (NP_078789) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79443
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1