Learn More
FZR1/CDH1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen FZR1/CDH1
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30231561
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38164-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30232279
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38164-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
FZR1/CDH1 Polyclonal antibody specifically detects FZR1/CDH1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
FZR1/CDH1
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
51343
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
CDC20C, CDH1, Cdh1/Hct1 homolog, CDH1CDC20-like 1b, fizzy/cell division cycle 20 related 1 (Drosophila), Fzr, FZR2, FZRCDC20-like protein 1, hCDH1, HCDHFYR, KIAA1242fizzy-related protein homolog
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 224-493 of human FZR1/CDH1 (NP_057347.2).,, Sequence:, DLSVEGDSVTSVGWSERGNLVAVGTHKGFVQIWDAAAGKKLSMLEGHTARVGALAWNAEQLSSGSRDRMILQRDIRTPPLQSERRLQGHRQEVCGLKWSTDHQLLASGGNDNKLLVWNHSSLSPVQQYTEHLAAVKAIAWSPHQHGLLASGGGTADRCIRFWNTLTGQPLQCIDTGSQVCNLAWSKHANELVSTHGYSQNQILVWKYPSLTQVAKLTGHSYRVLYLAMSPDGEAIVTGAGDETLRFWNVFSKTRSTKESVSVLNLFTRIR
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.