missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FZR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16835964 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16835964 150 μL 150 Mikroliter
16845964 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16835964

Marke: Proteintech 163681AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

FZR is a 7WD domain family member implicated in cell cycle regulation of Drosophila and yeast. It has been shown that the over expression of fzr proteins increases natural killer cell-mediated cell death and as a result, suppresses tumor growth. The fzr protein is essential for cyclosome activity.

Spezifikation

Antigen FZR1
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.22 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen FZR1
Gen-Zugriffsnummer Q9R1K5, Q9UM11
Gen-Alias CDC20 like protein 1, CDC20C, CDH1, Cdh1/Hct1 homolog, Fizzy related protein homolog, FYR, FZR, FZR1, FZR2, HCDH, HCDH1, KIAA1242
Gensymbole Fzr1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen FZR1 Fusion Protein Ag9201
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 314642, 51343, 56371
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.