Learn More
G 7460, TRC
Artikelnummer. 30484062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30484062 50 mg 50 Milligramm
30483541 10 mg 10 Milligramm
30477601 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30484062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM78314050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102394-28-5
Summenformel C14 H15 N5 O7 S
Molekulargewicht (g/mol) 397.36
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester, G 7460
IUPAC-Name Methyl-4-Hydroxy-2-[(4-Methoxy-6-Methyl-1,3,5-Triazin-2-yl)Carbamoylsulfamoyl]Benzoat
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metsulfuron-methyl-4-hydroxy
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H15N5O7S/c1-7-15-12(18-14(16-7)26-3)17-13(22)19-27(23,24)10-6-8(20)4-5-9(10)11(21)25-2/h4-6,20H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,22)
Formelmasse 397.0692