Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-G-CSF (CSF3)
Artikelnummer. 15455243
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15455243
Marke: Invitrogen™ EMCSF3
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Mouse G-CSF (CSF3) ELISA quantitates Ms G-CSF in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms G-CSF. Principle of the method The Mouse G-CSF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
G-CSF (Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor) ist ein natürlich vorkommendes Zytokin, das die Produktion und antibakterielle Funktion von Neutrophilen und Monozyten stimuliert. Humanes G-CSF ist ein 18.8 kDa-Protein, das 175 Aminosäurereste enthält. Es gibt eine lösliche Isoform des G-CSF-Rezeptors. Das pleotrope Zytokin wird von aktivierten Monozyten, Makrophagen, endothelialen Zellen, Fibroblasten, Astrozyten, Osteoblasten und Knochenmarkzellen produziert. G-CSF hat nachweislich spezifische Auswirkungen auf die Proliferation, Differenzierung und Aktivierung hämatopoetischer Zellen. G-CSF wird auch von verschiedenen transformierten Zellen wie Karzinomzellen und myeloblastischen Leukämiezellen exprimiert. G-CSF wird durch zwei verschiedene DNA-Sequenzen kodiert, was zu einer vollen Größe, hoher Aktivität und einer kürzeren niedrigen Isoformaktivität von G-CSF führt. G-CSF ist bei Spezies sehr konserviert und es hat sich gezeigt, dass es seine biologischen Funktionen durch die Interaktion mit seinem Rezeptor ausübt, der auf der Oberfläche hämatopoetischer Vorläuferzellen, neutrophiler Granulozyten und bestimmter Zelllinien des Karzinoms exprimiert wird. Die klinische Anwendung von G-CSF wurde für verschiedene therapeutische Anwendungen, die Behandlung neonataler Infektionen, die Behandlung akuter Myokardinfarkte, die Granulozyten-Transfusion bei Patienten mit Neutropenie, bei schweren Infektionen und Sepsis, Therapie bei chronisch autoimmuner Neutropenie, Behandlung akuter myeloischer Leukämien, Sweets-Syndrom und AIDS genehmigt. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass G-CSF ein Marker-Protein für verschiedene Karzinome wie Blasenkrebs und die Dysfunktion des Proteins mit dem Kostmann-Syndrom verbunden ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P09920
Assay-Bereich 0.62 bis 150 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,5 pg/mL
Kalibrierbereich 0.5 bis 150 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Zytokine und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 12985
Gensymbol Csfg,G-CSF,MGI-IG
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Plasma, 5 μl; Serum, 5 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym RP23-395E10.4, Csfg, G-CSF, MGI-IG
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min