Learn More
Liebherr™ Gefriergerät mit statischer Kühlung
Artikelnummer. 12634743 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Edelstahl
Weiß
Schubladen:
14 Drahtkörbe
Drahtkörbe
Rollen:
Einstellbare Standfüße
Artikelnummer. Farbe Schubladen Rollen
12634743 Edelstahl 14 Drahtkörbe Einstellbare Standfüße
12998594 Weiß 14 Drahtkörbe Einstellbare Standfüße
15326730 Weiß Drahtkörbe Einstellbare Standfüße
3 options
Artikelnummer. 12634743
Marke: Liebherr™ GG 5260
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für die optimale Lagerung von gefrorenen Materialien und Proben. Liebherr™ Tiefkühlgeräte mit statischer Kühlung sind mit 3 oder 14 Körben oder 14 durchgehenden Schubfächern erhältlich . Wählen Sie zwischen einer weißen Außenseite oder einer Außenseite aus Edelstahl. Die Tiefkühlgeräte mit großem Fassungsvermögen verfügen über eine elektronische Steuerung für gleichbleibende Temperaturen.
Modernes Labortiefkühlgerät zur Aufbewahrung gefrorener Proben
  • Die verstellbare Temperatur kann für maximale Temperaturstabilität präzise eingestellt werden
  • Bedienfeld mit Digitalanzeige und hör- und sichtbarem Alarm bei offener Tür oder hoher Temperatur
  • Automatisches Gefrieren und schnelles Abkühlen mit umweltfreundlichem Kältemittel nach dem Öffnen der Tür
Entwickelt für langen und effizienten Betrieb
  • Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
  • Mit optimierten, leistungsstarken Komponenten
  • Lieferung mit 14 Körben oder langlebigen Schubfächern bei der 5000-Serie und 3 Körben bei der 4000-Serie
  • Umkehrbare Tür mit Sicherungsverriegelung für die sichere Aufbewahrung wertvoller Güter
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 472 l
Temperaturbereich -14°C bis -28°C
Ausführung der Tür SwingLine
No. of Doors 1
Scharnierseite Rechts Auswechselbar
Innen Weißer Kunststoff
Oberflächenbehandlung außen Rostfreier Stahl
Einschübe 7 Verdampferplatten
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 60 kg
Schubladen 14 Drahtkörbe
Anzahl Schubfächer 14 (2 x 7)
Display Digital, extern
Rollen Einstellbare Standfüße
Farbe Edelstahl
Regelungsart Elektronisch
Enthält Temperaturalarm
Abtauen Manuell
Modell Gehäuse GG5260
Abmessungen (T x B x H) innen 60,7 x 56 x 151  cm (T x B x H)
Abmessungen (L x B x H) außen 186.4 H x 75 B x 75 T (cm)
Innentiefe (metrisch) 56 cm
Innenhöhe (metrisch) Einlegeböden mit den Maßen 6 x 18.7 cm, 1 x 23.7 cm
Innenbreite (metrisch) 60.7 cm
Abmessungen (L x B x H) innen Fächer (7): 6 x 187 cm, 1 x 237 cm
Zugriffssicherheit Türschloss
Stromstärke 1.5 A
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Wirkleistung 100 W
Energieverbrauch 1,205 kWh/24 Stunden
Kältemittel R600A
Versandgewicht (metrisch) 113 kg
Gewicht (metrisch) 105 kg