Learn More
G3335, TRC
Artikelnummer. 30392640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392640 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392640 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG100500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tryptophyl-L-glutamic Acid
CAS 36099-95-3
Summenformel C16H19N3O5
Menge 100 mg
Synonym 67: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, 7: PN: JP2014079213 TABLE: 2 claimed sequence, G 3335, L-Tryptophyl-L-glutamic Acid, L-α-Tryptophanyl-L-glutamic Acid, Tryptophylglutamic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C16H19N3O5/c17-11(7-9-8-18-12-4-2-1-3-10(9)12)15(22)19-13(16(23)24)5-6-14(20)21/h1-4,8,11,13,18H,5-7,17H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)/t11-,13-/m0/s1
SMILES C([C@@H](C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)N)C=1C=2C(NC1)=CC=CC2
IUPAC-Name L-Tryptophyl-L-Glutaminsäure
Molekulargewicht (g/mol) 333.34
Formelmasse 333.13