missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ G3BP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4580)

Beschreibung
G3BP1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
This gene encodes one of the DNA-unwinding enzymes which prefers partially unwound 3'-tailed substrates and can also unwind partial RNA/DNA and RNA/RNA duplexes in an ATP-dependent fashion. This enzyme is a member of the heterogeneous nuclear RNA-binding proteins and is also an element of the Ras signal transduction pathway. It binds specifically to the Ras-GTPase-activating protein by associating with its SH3 domain. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been determined.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | G3BP1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 24GB4580 |
| Konzentration | 0.30 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | G3BP1 |
| Gen-Zugriffsnummer | P97855, Q13283 |
| Gen-Alias | AI849976; ATP-dependent DNA helicase VIII; B430204O07; C87777; DNA helicase VIII; G3BP; G3BP stress granule assembly factor 1; G3bp1; G3BP-1; GAP binding protein; GAP SH3 binding protein; GAP SH3 domain-binding protein 1; GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 1; hDH VIII; HDH-VIII; MGC111040; mKIAA4115; Ras GTPase-activating protein-binding protein 1; RasGAP-associated endoribonuclease G3BP; Ras-GTPase-activating protein SH3-domain binding protein 1; Ras-GTPase-activating protein SH3-domain-binding protein; RGD1310666 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?