Learn More
G3BP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA539397
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
| G3BP2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| G3BP2 | |
| KIAA0660 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 23881, 305240, 9908 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q9UN86, P97379 | |
| G3BP2 | |
| A synthetic peptide derived from the C-terminal region of human G3BP2 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |