Learn More
G3BP2 Rabbit anti-Human, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 17721269 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17721269 20 μL 20 Mikroliter
17669846 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17721269 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL4881627620UL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Polyclonal Antibody
G3BP2 Polyclonal antibody apecifically detetects G3BP2 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Spezifikation
Antigen G3BP2
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1000 ug/mL
Konjugat CoraLite 488
Zusammensetzung PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Gen-Zugriffsnummer BC011731
Gensymbole G3BP2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen G3BP2 fusion protein Ag9355
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9908
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Form Liquid
Isotype IgG