Learn More
G3BP2 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 17689896 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
20 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17689896 100 μL 100 Mikroliter
17751349 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17689896
Marke: Proteintech CL55516276100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
G3BP2 Polyclonal antibody apecifically detetects G3BP2 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Specifications
Antigen G3BP2
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat CoraLite 555
Zusammensetzung PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Gen-Zugriffsnummer BC011731
Gensymbole G3BP2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen G3BP2 fusion protein Ag9355
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9908
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Form Liquid
Isotype IgG