Learn More
MP Biomedicals™ G418 -Sulfat
Artikelnummer. 17670877 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17670877
Marke: MP Biomedicals™ 0215878283
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selektionsantibiotikum, das häufig für Gentransfers und andere molekulargenetische Experimente verwendet wird
  • G418 Disulfat blockiert die Polypeptidsynthese sowohl in prokaryotischen als auch in eukaryotischen Zellen und dient zur Selektion genetisch veränderter eukaryotischer Zellen in der Kultur.
  • Es ist ein effektives Selektionsmittel, das zum Abtöten von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen verwendet wird.
  • Es wird auch für die Selektion und Erhaltung von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen verwendet, die mit einem iNOS-Promotorkonstrukt und einem Neomycin-Resistenzgen transfiziert wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 108321-42-2
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Form Pulver
Produkttyp Antibiotikum
Sterilität Unsteril
Reinheits- oder Qualitätsgrad Zellkulturqualität
Menge 250 mg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Geneticin Disulphate Salt, cell culture grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Geneticin DisulphateSalt
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.