Learn More
G418 Sulfatlösung, MP Biomedicals
Artikelnummer. p-26239 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
20 ml
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 11430435
Marke: MP Biomedicals 091672546
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
50 mg/ml aktive antibiotische sterile wässrige Lösung. Reinheitsgrad: > > 98 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material G418 Sulfat-Lösung
Typ G418 Sulfat-Lösung
Menge 20 ml