Learn More
G418 Sulfat (weißes bis cremefarbenes Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10204773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10204773 1 g Bernsteinfarbiges Glas 1 Gramm
10648393 5 g Bernsteinfarbiges Glas 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10204773 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP6731
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 108321-42-2
Summenformel C20H44N4O18S2
Molekulargewicht (g/mol) 692.70
MDL-Nummer MFCD00058314
InChI-Schlüssel UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
PubChem CID 134129582
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R,6S)-5-Amino-6-{[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-Diamino-3-{[(2R,3R,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-Methyl-4-(Methylamino)oxan-2-yl]oxy}-2-Hydroxycyclohexyl]oxy}-2-(1-diol)oxan-3,5-Oxan)
SMILES OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material G418 Sulfate
Typ G418-Sulfat
Physikalische Form Fest
Extinktion < 0,015 bei 280 nm, < 0,10 bei 570 nm
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit > 730 μg/mg
Wasser Maximal 10%.
Farbe Weiß
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich > 98 %
Formelmasse 692.7
Reinheit (%) >98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • G418 sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.