missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
G6PC Antibody (CL5817) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61432JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
G6PC Monoclonal antibody specifically detects G6PC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| G6PC | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| EC 3.1.3.9, G6Pase, G-6-Pase, G6Pase-alpha, G6PT, glucose-6-phosphatase, Glucose-6-phosphatase alpha, glucose-6-phosphatase, catalytic (glycogen storage disease type I, von Gierkedisease), glucose-6-phosphatase, catalytic subunit, GSD1, GSD1a, MGC163350 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P35575, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL5817 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 2538 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur