Learn More
Beschreibung
The G6PD antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human G6PD. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The G6PD antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | G6PD |
| Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 2A7B12 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Menge | 150 μL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 2539 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.