missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

G6PD Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A7B12, Proteintech

Artikelnummer. 16818195 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16818195 20 μL 20 Mikroliter
16808195 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16818195

Marke: Proteintech 663731IG20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The G6PD antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human G6PD. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The G6PD antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen G6PD
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2A7B12
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2539
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.