Learn More
Gabapentin enacarbil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499547
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499547 5 mg 5 Milligramm
16447008 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16499547 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16216
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Gabapentin enacarbil (XP-13512) is a prodrug for the anticonvulsant and analgesic drug gabapentin.
Gabapentin enacarbil (XP-13512) is a prodrug for the anticonvulsant and analgesic drug gabapentin.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gabapentin enacarbil
Physikalische Form Viscous Liquid
CAS 478296-72-9
Farbe Light Brown
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H27NO6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym XP-13512
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (303.59 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (303.59 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1(CNC(OC(OC(C(C)C)=O)C)=O)CCCCC1
Molekulargewicht (g/mol) 329.39
Formelmasse 329.39
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research