Learn More
Gabapentin-verwandte Verbindung A, TRC
Artikelnummer. 30407741
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407741 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407741 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG117275250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
CAS 64744-50-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C9 H15 N O
Menge 250 mg
Synonym 2-Azaspiro[4.5]decan-3-one, Gabapentin Imp. A (EP), 3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam
InChI-Formel InChI=1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
SMILES O=C1CC2(CCCCC2)CN1
IUPAC-Name 2-Azaspiro[4.5]decan-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 153.22
Formelmasse 153.1154
Reinheit (%) >95