Learn More
Gabapentinverwandte Verbindung E, TRC
Artikelnummer. 30136520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136520 100 mg 100 Milligramm
17974625 10 mg 10 Milligramm
17930485 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136520 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG117290100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67950-95-2
Summenformel C9 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
Synonym 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Gabapentin Imp. E (EP)
IUPAC-Name 1-(Carboxymethyl)Cyclohexan-1-Carbonsäure
SMILES OC(=O)CC1(CCCCC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
Formelmasse 186.0892
Reinheit (%) >95%