Learn More
Invitrogen™ GABARAPL1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5P10L6)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen GABARAPL1
Klon 5P10L6
Konzentration 1.92 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30284728
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558105
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30282855
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558106
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MKFQYKEDHP FEYRKKEGEK IRKKYPDRVP VIVEKAPKAR VPDLDKRKYL VPSDLTVGQF YFLIRKRIHL RPEDALFFFV NNTIPPTSAT MGQLYEDNHE.
GABARAPL1 increases cell-surface expression of kappa-type opioid receptor through facilitating anterograde intracellular trafficking of the receptor.
Spezifikation
Spezifikation
GABARAPL1
1.92 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Q0VGK0, Q8R3R8, Q9H0R8
23710, 57436, 689161
Synthetic peptide
Antibody
5P10L6
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
GABARAPL1
3110025G09Rik; 9130422N19Rik; AI196471; Apg8l; APG8LIKE; APG8-LIKE; ATG8; ATG8B; Atg8l; Early estrogen-regulated protein; GABA type A receptor associated protein like 1; GABA(A) receptor-associated protein like 1; GABA(A) receptor-associated protein-like 1; GABA(A)-RAP; GABARAPL1; GABARAPL1-a; gamma-aminobutyric acid (GABA(A)) receptor-associated protein-like 1; gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor-associated protein-like 1; gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein-like 1; gamma-aminobutyric acid-receptor-associated protein; Gec1; GEC-1; GECI; Glandular epithelial cell protein 1; MDBK gamma-aminobutyric acid-receptor-associated protein; MNCb-0091
GABARAPL1
Primary
Protein A