Learn More
Thermo Scientific™ Giebelabdeckung für VersaCool™ Kühlwasserkreislaufbad
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Verwenden Sie die Giebelhaube, um größere Becher für optimale Leistung mit dem Thermo Scientific™ VersaCool™ Kühlwasserkreislaufbad aufzunehmen.
Optionales Zubehör für das Thermo Scientific™ VersaCool™ Kühlwasserkreislaufbad. Diese Abdeckung mit wechselbarem Anschlag ermöglicht größere Becher und:
- Reduziert den Dampfaustritt und leitet Kondensat zurück ins Bad
- Ideal für Wasser-, Wasser-/Glykolanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific VersaCool Kühlwasserkreislaufbad |
| Typ | Schrägdeckel |