Learn More
Invitrogen™ GABPB1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (7B5F5)
Artikelnummer. 30283338
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30283338 100 μL 100 Mikroliter
30284012 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30283338
Marke: Invitrogen™ MA557942
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: TSGIGQPIIV TMPDGQQVLT VPATDIAEET VISEEPPAKR QCIEIIENRV ESAEIEEREA LQKQLDEANR EAQKYRQQLL KKEQEAEAYR QKLEAMTRLQ TNKEAV.
Transcription factor capable of interacting with purine rich repeats (GA repeats). Necessary for the expression of the Adenovirus E4 gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GABPB1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 7B5F5
Konzentration 1.78 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Gen GABPB1
Gen-Zugriffsnummer Q06547
Gen-Alias BABPB2; E4TF1; E4TF1-47; E4TF1-53; E4Tf1B; GA binding protein subunit beta1; GA binding protein transcription factor beta subunit 1; GA binding protein transcription factor beta subunit 1 transcript variant gamma-2; GA binding protein transcription factor, beta subunit 1; GA repeat binding protein, beta 1; GA-binding protein subunit beta-1; Gabp beta1; GABP subunit beta-1; GABP subunit beta-2; GABPB; Gabpb1; GABPB-1; GABPB1-1; GABPB1-2; GABPB2; GABPB-2; NRF2B1; NRF2B2; Nuclear respiratory factor 2; RGD1560391; transcription factor E4TF1-47; Transcription factor E4TF1-53
Gensymbole GABPB1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 290-395 of human GABPB1 (NP_005245.2).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2553
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG