Learn More
Gadoliniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361779 25 x 25 mm 25 Millimeter
11480270 50 x 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012395.FF
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7440-54-2 | Gd | 157.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-54-2
Summenformel Gd
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
MDL-Nummer MFCD00011022
InChI-Schlüssel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
IUPAC-Name Gadolinium
SMILES [Gd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Menge 25 x 25 mm
Gewicht ≈1.2g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Reinheit (%) 99.9%