Learn More
Gadolinium(III)-2,4-pentandionathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396648
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11396648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013204.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 64438-54-6 | C15H21GdO6 | 454.58 g/mol
It is used as a laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64438-54-6
Summenformel C15H21GdO6
Molekulargewicht (g/mol) 454.58
MDL-Nummer MFCD00013493
InChI-Schlüssel PJCXQIZIMGZZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium iii 2,4-pentanedionate hydrate, reacton, r reo
PubChem CID 131675701
IUPAC-Name Gadolinium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;hydrat
SMILES [Gd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 454.58 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroskopisch