Learn More
Gadolinium(III)-bromid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050156
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11368607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035737.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13818-75-2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13818-75-2
MDL-Nummer MFCD00049741
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) bromide
Schmelzpunkt 770°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 396.96
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch