Learn More
Gadolinium(III)-chlorid-Hexahydrat, Reakton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048703
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11391009 5 g 5 Gramm
11301019 25 g 25 Gramm
11311019 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11391009
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011287.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371.69 g/mol
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is employed in synthesis and NMR studies of the paramagnetic GdPCTA-[12] and GdPCTA-[13] complexes with possible use as contrast agents for magnetic resonance imaging..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-84-5
Summenformel Cl3GdH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 371.69
MDL-Nummer MFCD00149732
InChI-Schlüssel PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
PubChem CID 197915
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,4326
Löslichkeitsinformationen soluble in water.
IUPAC-Name Gadolinium(3+);trichlorid;hexahydrat
Formelmasse 371.70 (263.61 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Geruch Characteristic
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.424 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gadolinium(III) chloride hexahydrate, REacton
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gadolinium chloride(GdCl3), hexahydrate