Learn More
Gadolinium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11356908 25 g 25 Gramm
11346908 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11356908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013655.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13765-26-9 | F3Gd | 214.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13765-26-9
Summenformel F3Gd
Molekulargewicht (g/mol) 214.25
MDL-Nummer MFCD00016113
InChI-Schlüssel TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name gadolinium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1231°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Dichte 7.1 g/mL
Formelmasse 214.25
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton