Learn More
Gadolinium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048705
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11331029
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011293.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13765-26-9 | F3Gd | 214.25 g/mol
Gadolinium(III) fluoride, anhydrous is employed in the synthesis of non-oxide glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13765-26-9
Summenformel F3Gd
Molekulargewicht (g/mol) 214.25
MDL-Nummer MFCD00016113
InChI-Schlüssel TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name gadolinium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1231°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 214.25
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.1 g/mL