Learn More
Gadolinium-(III)-isopropoxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354088 1 g 1 Gramm
11344088 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041377.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sol-Gel-Synthese von Gadoliniumverbindungen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14532-05-9
Summenformel C9H21GdO3
Molekulargewicht (g/mol) 334.51
MDL-Nummer MFCD00144381
InChI-Schlüssel VJLSFXQJAXVOEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium iii isopropoxide, triisopropoxygadolinium, gadolinium isopropoxide, acmc-20akue, gadolinium triisopropoxide, gadolinium tripropan-2-olate, gadolinium-i-propoxide, gadolinium 3+ ion tris propan-2-olate, gadolinium 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 15047187
IUPAC-Name gadolinium(3+) tris(propan-2-olate)
SMILES [Gd+3].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) isopropoxide
Farbe Weiß
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Gd[OCH(CH3)2]3
Menge 1 g
UN-Nummer UN2925
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in anhydrous 2-propanol, toluene
Formelmasse 334.51
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver