Learn More
Gadolinium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048702
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11321009 5 g 5 Gramm
11341009 25 g 25 Gramm
11331009 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11321009
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011284.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 94219-55-3 | GdN3O9 | 343.26 g/mol
Gadolinium(III) nitrate is used as an oxidizing agent and the precursor material in the preparation of gadolinium compounds. It is extensively employed in the production of specialized glasses and ceramics. It is also employed in heavy water nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94219-55-3
Summenformel GdN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 343.26
MDL-Nummer MFCD00011023
InChI-Schlüssel MWFSXYMZCVAQCC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name gadolinium(3+) trinitrate
SMILES [Gd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 92°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,4326
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 343.26 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.406 g/mL