Learn More
Gadolinium(III)-nitrid, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080187
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15462747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046709.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25764-15-2 | GdN | 171.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25764-15-2
Summenformel GdN
Molekulargewicht (g/mol) 171.26
MDL-Nummer MFCD00049943
InChI-Schlüssel FLATXDRVRRDFBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinium nitride, gadolinium iii nitride, gadoliniumylidyneamine
PubChem CID 117632
IUPAC-Name Gadoliniumasanylidyn
SMILES N#[Gd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium (III) nitride
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 171.26
Reinheit (%) 99.5%