Learn More
Gadolinium(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10195900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10195900 25 g Glasflasche 25 Gramm
10067542 10 g Glasflasche 10 Gramm
10127763 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10195900 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 315510250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12064-62-9
Summenformel Gd2O3
Molekulargewicht (g/mol) 362.50
MDL-Nummer MFCD00011026
InChI-Schlüssel CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
PubChem CID 159427
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) oxide
Schmelzpunkt 1900.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Strukturformel Gd2O3
Merck Index 10, 4200
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acids
IUPAC-Name Gadolinium(3+);Sauerstoff(2-)
Formelmasse 362.5
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis