Learn More
Gadolinium-Ingot/Knopf, ≈50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456755 1 Pc. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15456755 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045106.KF
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium ingot/button
Farbe Silber
Namenshinweis ≈50.8mm (2.0 in.) dia.
CAS 7440-54-2
Menge 1 Pc.
Gewicht ≈175g/piece
Form ≈175 g/Stück
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Summenformel Gd
MDL-Nummer MFCD00011022
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
InChI-Schlüssel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Gd]
IUPAC-Name Gadolinium
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375
Reinheit (%) 99%