Learn More
Gadoliniumsilizid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11333448
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11333448 2 g 2 Gramm
11343448 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11333448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036356.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12134-75-7
Summenformel GdH8Si2+3
Molekulargewicht (g/mol) 221.484
MDL-Nummer MFCD00144382
InChI-Schlüssel AOLGUBMBPNHJFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 71434213
IUPAC-Name Gadolinium(3+);silan
SMILES [SiH4].[SiH4].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium silicide
Physikalische Form Stücke
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 213.42
Reinheit (%) 99.9%