Learn More
Gadoliniumsilizid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7050268
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11333448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036356.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12134-75-7
Summenformel GdH8Si2+3
Molekulargewicht (g/mol) 221.484
MDL-Nummer MFCD00144382
InChI-Schlüssel AOLGUBMBPNHJFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 71434213
IUPAC-Name Gadolinium(3+);silan
SMILES [SiH4].[SiH4].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium silicide
Physikalische Form Stücke
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 213.42
Reinheit (%) 99.9%