Learn More
Gadolinium-Sputteringtarget, 50.8 mm Durchmesser x 3.18 mm Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497055 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15497055 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045737.KS
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium sputtering target
Namenshinweis 50.8mm dia. x 3.18mm thick
Menge Je 1
CAS 7440-54-2
Summenformel Gd
MDL-Nummer MFCD00011022
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
InChI-Schlüssel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Gd]
IUPAC-Name Gadolinium
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375