Learn More
Gadolinium-Sputteringtarget, 76.2 mm Durchmesser x 3.18 mm Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497125
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15497125 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15497125 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045929.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium sputtering target
Namenshinweis 76.2mm dia. x 3.18mm thick
Menge Je 1
CAS 7440-54-2
Summenformel Gd
MDL-Nummer MFCD00011022
Synonym atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
Löslichkeitsinformationen Soluble in magnesium and diluted acid. Insoluble in water.
InChI-Schlüssel UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Gd]
IUPAC-Name Gadolinium
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
PubChem CID 23982
ChEBI CHEBI:33375