Learn More
Gadolinium-Standard: Gd @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17928439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17928439 50 mL 50 Milliliter
17908619 500 mL 500 Milliliter
17939399 250 mL 250 Milliliter
17989379 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17928439 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPGDN50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Gadolinium-Standard: Gd @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium
CAS 7440-54-2
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Gadolinium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Gd
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Gd
SMILES [Gd]
IUPAC-Name Gadolinium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 157
Menge 50 mL
Formelmasse 157,25 g/mol