Learn More
Gadoxetate Disodium, MedChemExpress
Beschreibung
Gadoxetate Disodium (Gd-EOB-DTPA Disodium) is a contrast agent in magnetic resonance imaging (MRI) of the hepatobiliary system, which accumulates in normal, functioning hepatocytes. Gadoxetate Disodium (Gd-EOB-DTPA Disodium) is used to evaluate focal liver lesions, such as hepatocellular carcinoma or liver metastasis on T1-weighted imaging.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gadoxetate Disodium |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 135326-22-6 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C23H28GdN3Na2O11 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Gd-EOB-DTPA Disodium ZK 139834 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 24 mg/mL (33.07 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |