Learn More
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
Artikelnummer. 12664285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10.000 Assays
1000 Assays
200 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12664285 10.000 Assays 1 Stück
12654285 1000 Assays -
12674285 200 Assays 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12664285 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T1028
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Enzymsubstrat und Reaktionspuffer
Kombiniert die direkte Zelllyse mit der schnellen, ultraempfindlichen chemoilumineszierenden Detektionsfähigkeit des Reporterenzyms β-Galactosidase.
The Gal-Screen™ assay system combines direct cell lysis with rapid, ultra-sensitive chemiluminescent detection of β-galactosidase reporter enzyme.
  • Das homogene Assay-Format ermöglicht den Nachweis von β-Galactosidase bei normalen Kulturmedien, ohne Medien entfernen und einen zusätzlichen Zelllyseschritt durchführen zu müssen. Dadurch wird ein äußerst einfaches und optimiertes Assay-Verfahren möglich.
  • Die Kinetik des Glimm-Assays eröffnet ein Fenster, in dem Messungen durchgeführt werden können. Dadurch wird die Durchführung von HTS-Anwendungen erleichtert, bei denen eine Assay-Automatisierung angewendet wird.
  • Kann sowohl mit Säugetier- als auch mit Hefemodellsystemen verwendet werden, was Flexibilität bei der Auswahl von Modellsystemen gewährleistet.
  • Der große Dynamikbereich des β-Galactosidase-Assays ermöglicht die präzise Messung des Enzympegels in einem Bereich von Femtogramm bis Nanogramm.
  • Die Assay-Empfindlichkeit ist 100- bis 1.000 -fach besser als die isotopischen/nicht isotopischen Assays für Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) oder die kolorimetrischen/fluoreszierenden Assays für β-Galactosidase, was eine höhere Empfindlichkeit als konkurrierende Assay-Technologien bietet
  • Der hochempfindliche Assay mit einem breiten Dynamikbereich ermöglicht den Nachweis hoher und niedriger Reporterebenen ohne zahlreiche Probenverdünnungen
  • Das nicht radioaktive Reporter-Genassay-Kit beseitigt Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Radioisotopen
  • Der Assay kann in etwa einer Stunde abgeschlossen werden, was eine schnelle Testdurchführung ermöglicht
Ideal für Klimatechnik
Dieser homogene Assay eignet sich hervorragend für Screening-Anwendungen, bei denen eine Assay-Automatisierung erforderlich ist. Das Gal-Screen System beruht auf der Verwendung des chemilumineszenten Galacton-Star™ Substrats für die praktische Messung in einem Luminometer. Die Lichtemission erreicht in 60 bis 90 Minuten ihr Maximum und bleibt 45 bis 90 Minuten lang konstant.
Spezifikationen
  • Assay-Typ: β-Gal (lacZ) Assay
  • Kompatible Zellen: Säugetierzellen
  • Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
  • Zur Verwendung mit (Geräte): Luminometer (Mikrotiterplatte)
  • Form: Flüssig
  • Format: 96-Well-Platte
  • Anzeige: Endpunkt
  • Probentyp (spezifisch): Zellkulturen
  • Substrat: Galacton-Star™
  • Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
  • Substrattyp: Beta-Gal-Substrat
  • Zielenzym: Beta-Galactosidase
  • Verfahren: Verbesserte Chemolumineszenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer
Assay β-Gal (lacZ) Assay
Inhalt und Lagerung Dieses Kit enthält das Enzymsubstrat und den Reaktionspuffer.
Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Anzeigewert Endpunkt
Probentyp Zellkulturen
Substrat Galacton-Star™
Substrattyp Beta-Gal-Substrat
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Zielenzym Beta-Galactosidase
Produktlinie Gal-Screen, NovaBright
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzym-Assay
Menge 10.000 Assays
Form Flüssig