Learn More
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Yeast or Mammalian Cells
Artikelnummer. 12684285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12684285 1000 Assays 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12684285 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T1030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1238.00 €
    1039.92 € / 1000 Assays
    Sparen 198.08 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes
Enzymsubstrat und Reaktionspuffer
Kombiniert die direkte Zelllyse mit der schnellen, ultraempfindlichen chemoilumineszierenden Detektionsfähigkeit des Reporterenzyms β-Galactosidase.
The Gal-Screen™ assay system combines direct cell lysis with rapid, ultra-sensitive chemiluminescent detection of β-galactosidase reporter enzyme.
Der homogene Gal-Screen Assay eignet sich hervorragend für Screening-Anwendungen, bei denen eine Assay-Automatisierung erforderlich ist. Das Gal-Screen System beruht auf der Verwendung des chemilumineszenten Galacton-Star™ Substrats für die praktische Messung in einem Luminometer. Die Lichtemission erreicht in 60 bis 90 Minuten ihr Maximum und bleibt 45 bis 90 Minuten lang konstant.
  • Das homogene Assay-Format ermöglicht den Nachweis von β-Galactosidase in Gegenwart normaler Kulturmedien, ohne Medien entfernen und einen zusätzlichen Zelllyse-Schritt durchführen zu müssen. Dadurch wird ein äußerst einfaches und optimiertes Assay-Verfahren möglich.
  • Die Kinetik des Glüh-Assays bietet ein Fenster, in dem Messungen durchgeführt werden können, was HTS-Anwendungen erleichtert, bei denen Assay-Automatisierung verwendet wird
  • Kann sowohl mit Säugetier- als auch mit Hefemodellsystemen verwendet werden, was Flexibilität bei der Auswahl von Modellsystemen gewährleistet.
  • Der große Dynamikbereich des β-Galactosidase-Assays ermöglicht die präzise Messung des Enzympegels in einem Bereich von Femtogramm bis Nanogramm.
  • Die Assay-Empfindlichkeit ist 100- bis 1.000 -fach besser als die isotopischen/nicht isotopischen Assays für Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) oder die kolorimetrischen/fluoreszierenden Assays für β-Galactosidase, was eine höhere Empfindlichkeit als konkurrierende Assay-Technologien bietet
  • Der hochempfindliche Assay mit einem breiten Dynamikbereich ermöglicht den Nachweis hoher und niedriger Reporterebenen ohne zahlreiche Probenverdünnungen
  • Das nicht radioaktive Reporter-Genassay-Kit beseitigt Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Radioisotopen
  • Der Assay kann in etwa einer Stunde abgeschlossen werden, was eine schnelle Testdurchführung ermöglicht
Spezifikationen
  • Kompatible Zellen: Säugetierzellen, Hefezellen
  • Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
  • Zur Verwendung mit (Geräte): Luminometer (Mikrotiterplatte)
  • Form: Flüssig
  • Format: 96-Well-Platte
  • Mit hohem Durchsatz kompatibel: Hochdurchsatzkompatibel
  • Anzeige: Endpunkt
  • Substrat: Galacton-Star
  • Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
  • Substrattyp: Beta-Gal-Substrat
  • Zielenzym: Beta-Galactosidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer
Assay β-Gal (lacZ) Assay
Inhalt und Lagerung Dieses Kit enthält das Enzymsubstrat und den Reaktionspuffer.
Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
Kompatible Zellen Säugetierzellen, Hefezellen
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Anzeigewert Endpunkt
Probentyp Zellkulturen
Substrat Galacton-Star™
Substrattyp Beta-Gal-Substrat
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Zielenzym Beta-Galactosidase
Produktlinie Gal-Screen, NovaBright
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzym-Assay
Menge 1000 Assays
Form Flüssig
Show More Show Less
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.