Learn More
Invitrogen™ Galacto-Light Plus™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Artikelnummer. 12684265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15.000 Assays
200 Assays
600 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12684265 200 Assays 1 Stück
12694265 15.000 Assays 1 Stück
12614275 600 Assays 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12684265 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T1007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00 €
    379.68 € / 200 Assays
    Sparen 72.32 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Lyselösung, Substrat, Reaktionspuffer und -beschleuniger
Schnelle, ultrasensible Detektion von β-Galactosidase in Reportergen-Assays. Das Thermo Scientific Galacto-Light Plus β-Galactosidase Reportergen-Assay-System wurde für Luminometer ohne Injektoren entwickelt.
The Galacto-Light Plus™ Beta-Galactosidase Reporter Gene Assay System is designed for the rapid, ultrasensitive detection of β-galactosidase in reporter gene assays.
  • Der große Dynamikbereich des β-Galactosidase-Assays ermöglicht dem Anwender die präzise Messung des Enzympegels in einem Bereich von Femtogramm bis Nanogramm.
  • Die Assay-Empfindlichkeit ist 100- bis 1.000-fach besser als bei isotopischen/nicht isotopischen Assays für Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) oder bei kolorimetrischen/Fluoreszenz-Assays für β-Galactosidase. Dieser Assay bietet somit eine höhere Empfindlichkeit als vergleichbare Assays
  • Der hochempfindliche Assay mit großem Dynamikbereich ermöglicht den Nachweis hoher und niedriger Reportermengen, ohne die Probe mehrfach verdünnen zu müssen.
  • Das nicht radioaktive Reporter-Genassay-Kit beseitigt Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Radioisotopen
  • Der Assay kann in etwa einer Stunde abgeschlossen werden, was eine schnelle Testdurchführung ermöglicht
Empfindlich
Dieser Chemolumineszenz-Assay weist im Vergleich zu kolorimetrischen β-Galactosidase-Assays eine um mehr als drei Größenordnungen höhere Empfindlichkeit auf und kann in einem Bruchteil der für Assays für Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) und ELISA-basierte Reporter-Assays benötigten Zeit durchgeführt werden.
Gebrauchsfertig
Das Galacto-Light Plus System umfasst chemolumineszente Substrate, Reaktionspuffer und Lichtemissionsbeschleuniger mit Lumineszenz-Verstärkern in einem gebrauchsfertigen Format. Der Reaktionspuffer wird mit einem pH-Wert bereitgestellt, der die Unterscheidung der endogenen β-Galactosidase unterstützt und gleichzeitig nur geringe Auswirkungen auf die Bakterienform des Enzyms hat. Dadurch ist auch in Zelllinien mit relativ hohen endogenen β-Galactosidase-Aktivitäten ein empfindlicher Nachweis möglich.
Spezifikationen
  • Assay-Typ: β-Gal (lacZ) Assay
  • Kompatible Zellen: Säugetierzellen
  • Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
  • Zur Verwendung mit (Geräte): Luminometer (Mikrotiterplatte)
  • Form: Flüssig
  • Format: 96-Well-Platte
  • Mit hohem Durchsatz kompatibel: Hochdurchsatzkompatibel
  • Anzeige: Endpunkt
  • Probentyp (spezifisch): Zellkulturen
  • Substrat: Galacton-Plus
  • Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
  • Substrattyp: Beta-Gal-Substrat
  • Zielenzym: Beta-Galactosidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer (Mikrotiterplatte)
Assay β-Gal (lacZ) Assay
Inhalt und Lagerung Dieses Kit enthält die Lyselösung, das Substrat, den Reaktionspuffer und den Beschleuniger.
Bei 4 °C lagern.
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Anzeigewert Endpunkt
Probentyp Zellkulturen
Substrat Galacton-Plus™
Substrattyp Beta-Gal-Substrat
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Zielenzym Beta-Galactosidase
Produktlinie Galacto-Light Plus, NovaBright
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzym-Assay
Menge 200 Assays
Form Flüssig