Learn More
Invitrogen™ Galacto-Star™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
Artikelnummer. 12644275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1800 Assays
600 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12644275 1800 Assays 1 Stück
12624275 600 Assays 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12644275 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T1014
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Lyselösung, Substrat, Enhancer und erforderlicher Puffer
Das Galacto-Star™ One-Step β-Galactosidase Reportergen-Assaysystem für die Chemolumineszenz ermöglicht den schnellen, empfindlichen Nachweis von β-Galactosidase in Lysaten von Säugetierzellen. Empfindlichkeit – Der Chemolumineszenz-Assay zeigt über drei o
The Galacto-Star™ One-Step β-galactosidase Reporter Gene Assay System chemiluminescent reporter gene assay system enables rapid, sensitive detection of β-galactosidase in mammalian cell lysates.
  • Die Kinetik des Glimm-Assays eröffnet ein Fenster, in dem Messungen durchgeführt werden können. Dadurch wird die Durchführung von HTS-Anwendungen erleichtert, bei denen eine Assay-Automatisierung angewendet wird.
  • Kann sowohl mit Säugetier- als auch mit Hefemodellsystemen verwendet werden, was Flexibilität bei der Auswahl von Modellsystemen gewährleistet.
  • Der große Dynamikbereich des β-Galactosidase-Assays ermöglicht dem Anwender die präzise Messung des Enzympegels in einem Bereich von Femtogramm bis Nanogramm.
  • Die Empfindlichkeit des Assays ist 100- bis 1.000-mal höher als bei isotopischen/nicht isotopischen Assays für Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) oder bei kolorimetrischen/Fluoreszenz-Assays für β-Galactosidase. Dieser Assay bietet somit eine höhere Empfindlichkeit als vergleichbare Assay-Technologien.
  • Der hochempfindliche Assay mit einem breiten Dynamikbereich ermöglicht den Nachweis hoher und niedriger Reporterebenen ohne zahlreiche Probenverdünnungen
  • Das nicht radioaktive Reporter-Genassay-Kit beseitigt Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Radioisotopen
  • Der Assay kann in etwa einer Stunde abgeschlossen werden, was eine schnelle Testdurchführung ermöglicht
Empfindlich
Der Chemolumineszenz-Assay weist im Vergleich zu kolorimetrischen β-Galactosidase-Assays eine um mehr als drei Größenordnungen höhere Empfindlichkeit auf und kann in einem Bruchteil der für Assays für Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) und ELISA-basierte Reporter-Assays benötigten Zeit durchgeführt werden.
Vielseitig
Das Galacto-Star System enthält das chemolumineszente Galacton-Star Substrat für β-Galactosidase und eignet sich für Messungen in Luminometern und Szintillationszählern. Keine automatische Injektion erforderlich.
TS-Signal
Die Lichtemission des Galacto-Star Assays erreicht in 60 bis 90 Minuten ihr Maximum und bleibt fast eine Stunde lang konstant. Das Zelllysat wird mit einem Reaktionspuffer gemischt, der Galacton-Star Substrat und Sapphire-II™ Lumineszenz-Verstärker enthält. Nach einer 60- bis 90-minütigen Inkubation bei Raumtemperatur wird das Signal in einem Luminometer oder Szintillationszähler gemessen.
Spezifikationen
  • Assay-Typ: β-Gal (lacZ) Assay
  • Kompatible Zellen: Säugetierzellen
  • Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
  • Zur Verwendung mit (Geräte): Luminometer (Mikrotiterplatte)
  • Form: Flüssig
  • Format: 96-Well-Platte
  • Mit hohem Durchsatz kompatibel: Hochdurchsatzkompatibel
  • Anzeige: Endpunkt
  • Probentyp (spezifisch): Zellkulturen
  • Substrat: Galacton-Star
  • Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
  • Substrattyp: Beta-Gal-Substrat
  • Zielenzym: Beta-Galactosidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer
Assay β-Gal (lacZ) Assay
Inhalt und Lagerung Dieses Kit enthält die Lyselösung, das Substrat, den Verstärker und den erforderlichen Puffer. Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
Kompatible Zellen Säugetierzellen
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Anzeigewert Endpunkt
Probentyp Zellkulturen
Substrat Galacton-Star™
Substrattyp Beta-Gal-Substrat
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Zielenzym Beta-Galactosidase
Produktlinie Galacto-Star, NovaBright
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzym-Assay
Menge 1800 Assays
Form Flüssig