Learn More
β-Galaktosidase, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486432 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3 kU
Packungsgröße:
3 K-Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486432 3 kU 3 K-Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11486432 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215003903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 €
    471.45 € / 3 K-Einheiten
    Sparen 68.55 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Galactosidase
CAS 9041-08-1
Farbe Weiß
MDL-Nummer MFCD00081689
Menge 3 kU
Synonym β-D-Galactosid-Galactohydrolase, β-D-Galactoside galactohydrolase
Physikalische Form Pulver