Learn More
Galanthamine hydrobromide
Artikelnummer. 15414869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414869 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15414869 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62482.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.60 €
    107.65 € / 50 Milligramm
    Sparen 24.95 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Centrally active and long-acting acetylcholinesterase inhibitor | CAS: 1953-04-4 | C17H22BrNO3 | 368.27 g/mol
Centrally active and long-acting acetylcholinesterase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Galanthamine hydrobromide
CAS 4-4-1953
Farbe Weiß
Summenformel C17H22BrNO3
MDL-Nummer MFCD00067672
Menge 50 mg
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,4340
Synonym galanthamine hydrobromide, galantamine hydrobromide, nivalin, razadyne, mj4ptd2vvw, unii-mj4ptd2vvw, nivaline pharmaceutical, galanthamine hbr, lycoremine hydrobromide
Löslichkeitsinformationen Soluble in water or DMSO
InChI-Schlüssel QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
SMILES CN1CCC23C=CC(CC2OC4=C(C=CC(=C34)C1)OC)O.Br
Molekulargewicht (g/mol) 368.27
PubChem CID 121587
Formelmasse 368.27
Physikalische Form Pulver