Learn More
Galaxolid (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 17970485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17970485 100 mg 100 Milligramm
17940485 50 mg 50 Milligramm
17941415 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17970485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG189000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1222-05-5
Summenformel C18 H26 O
Molekulargewicht (g/mol) 258.4
Synonym 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyrane, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,8,8,8-hexamethylcyclopenta-2-benzopyran, 4,6,6,7,8,8-Hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydrocyclopenta[g]isochromene, Abbalide, Galaxolide, Galaxolide 50, Galaxolide 50BB, Galaxolide 50IPM, Galaxolide White, HHCB, Pearlide, Cyclopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-
IUPAC-Name 4,6,6,7,8,8-Hexamethyl-1,3,4,7-Tetrahydrocyclopenta[g]Isochromen
SMILES CC1COCc2cc3c(cc12)C(C)(C)C(C)C3(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HHCB (Galaxolide)
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H26O/c1-11-9-19-10-13-7-15-16(8-14(11)13)18(5,6)12(2)17(15,3)4/h7-8,11-12H,9-10H2,1-6H3
Formelmasse 258.1984