Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R
Artikelnummer. p-7184569
Click to view available options
Enthält:
Mit Hochtemperatur-Desinfektion
Ohne Hochtemperatur-Desinfektion
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15431394
Marke: Eppendorf™ CO48330001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Das Galaxy™ 48 R eignet sich ideal für Anwendungen, die ein hohes Maß an Zellkulturisolierung erfordern.
  • Bietet eine mittlere Kapazität bei geringem Platzbedarf
  • Lüfterloses Design bietet mehr nutzbaren Platz
  • Das 6-seitige Direktheizungssystem sorgt für eine einheitlich inkubierte Umgebung
  • Tiefgezogene, leicht zu reinigende Edelstahlkammer ohne Nähte oder Schweißnähte
  • Niedriger Gasverbrauch
  • Integriertes Alarmrelais
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 48 L
Sauerstoffregelung 1 bis 19 %
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C
Display Standard-Display
Enthält Mit Hochtemperatur-Desinfektion
Anschlüsse 1
Abmessungen (T x B x H) innen 30,5 x 401 x 40,1 cm
Abmessungen (L x B x H) 47,5 x 48,3 x 64,5 cm